PYROSTAR™ Neo+ Endotoxin-Nachweisreagenz
Lieferant: Fuji
WAKF293-36941EA 382 CHF
WAKF293-36941
PYROSTAR™ Neo+ Endotoxin-Nachweisreagenz
Mikrobiologische Testsysteme Endotoxin-Tests
PYROSTAR Neo+ ist ein neues Endotoxin-Nachweisreagenz, das mithilfe rekombinanter Technologie entwickelt wurde.
  • Kolorimetrische Methode, kann mit Absorptionsplattenlesegerät verwendet werden
  • Gleiche Kaskadenreaktion wie Lysatreagenz, entspricht herkömmlicher Detektion
  • Endotoxinspezifisches Reagenz, kein Risiko falsch positiver Ergebnisse von (1→3)-β-D-Glucan
  • Bestimmungsbereich von 0,001 bis 50 EU/ml
  • Hohe Empfindlichkeit, Reagenz reagiert über einen weiten Bereich mit Endotoxin
Kombiniert mit traditionellem Lysat-Reagenz und rekombinanten 3 Faktoren (Faktor C, Faktor B, Proclotting-Enzym) aus Limilus polyphemus. Es handelt sich um einen hochempfindlichen kolorimetrischen Test, der spezifisch auf Endotoxine abzielt.