EPREP-Etiketten, M710
Lieferant: Brady
312028 312011 312020 312017 312007 312025 312024 312027 312016 312023 312022 312013 312010 312019 312009 312008 312014 312021 312012 312018 312026
BRDY312028EA 297 CHF
BRDY312028 BRDY312011 BRDY312020 BRDY312017 BRDY312007 BRDY312025 BRDY312024 BRDY312027 BRDY312016 BRDY312023 BRDY312022 BRDY312013 BRDY312010 BRDY312019 BRDY312009 BRDY312008 BRDY312014 BRDY312021 BRDY312012 BRDY312018 BRDY312026
EPREP-Etiketten, M710
Etiketten
Thermotransferbedruckbare Etiketten mit erhabener Platte. Für eine schnelle, kostengünstige und problemlose Erstellung von Beschriftungsschildern.
  • Dank seiner starken Klebkraft und Lösungsmittelbeständigkeit ist es ein hervorragender Ersatz für gravierte Etiketten
  • Betriebstemperatur von -40 bis 100 °C
  • Glanzoberfläche
Einsatz für elektrische Komponenten, Schaltschränke, Druckknöpfe, Patchfelder und alle anderen Anwendungen. Dieses Material eignet sich auch für Typenschilder mit alphanumerischen Zeichen, die die Qualität eines Namensschilds erfordern.
Zertifizierungen:
Verpackung:
Order Now