Zerstörbare, manipulationssichere, matte Vinyletiketten für M710 und BMP71
Lieferant: Brady
174601 173413 174608 173386
BRDY174601EA 109 CHF
BRDY174601 BRDY173413 BRDY174608 BRDY173386
Zerstörbare, manipulationssichere, matte Vinyletiketten für M710 und BMP71
Etiketten
Manipulationssicheres Vinyl (B-351) ist so konzipiert, dass es leicht bricht, um Anzeichen von Produktmanipulationen anzuzeigen und ein Ablösen des Etiketts am Stück zu verhindern.
  • Hochleistungsfähiges, weißes, mattes Vinyl mit permanentem Klebstoff
  • Ideal für Anwendungen, die Manipulationssicherheit erfordern
  • Vorsicht beim Abziehen vom Trägermaterial, da das Material zerbrechlich ist
  • Betriebstemperatur von −40 bis +82 °C (−40 bis +180 °F)
Brady Authentic-Materialien arbeiten problemlos mit Brady-Druckern zusammen und sorgen so für eine verbesserte Drucker- und Materialkommunikation, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine bessere Leistung und Zuverlässigkeit. Zum Bedrucken dieses Materials ist ein Farbband erforderlich. Verwenden Sie Teilenummer M7-R6200.
Zertifizierungen:
Verpackung:
Order Now