Mehrzweck-Polyesteretiketten für raue Umgebungen für M610, M611, BMP61, M710 und BMP71
Lieferant: Brady
174453 173448 174493 174468 174431 173445
BRDY174453EA 586 CHF
BRDY174453 BRDY173448 BRDY174493 BRDY174468 BRDY174431 BRDY173445
Mehrzweck-Polyesteretiketten für raue Umgebungen für M610, M611, BMP61, M710 und BMP71
Etiketten
Permanentes Polyester (B-423) eignet sich ideal zur Kennzeichnung von elektronischen Leiterplatten und Bauteilen, Barcode-Etiketten, Typenschildern und Solarmodulen.
  • Die glänzend weiße Oberfläche mit permanentem Acryl ist im Thermotransferdruck bedruckbar.
  • Betriebstemperatur von −70 bis +110 °C (−94 bis +230 °F)
Ideal für Barcodeetikettierung, Leiterplattenbeschriftungen, Bauteil- und Gerätebeschriftungen, allgemeine Kennzeichnungen sowie Inventar- und Prüfetiketten.
Brady Authentic-Materialien arbeiten problemlos mit Brady-Druckern zusammen und sorgen so für eine verbesserte Drucker- und Materialkommunikation, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine bessere Leistung und Zuverlässigkeit. Zum Bedrucken dieses Materials ist ein Farbband erforderlich. Verwenden Sie die Teilenummer M61-R6010 für die Etikettendrucker M610/BMP61/BradyPrinter M611/M611 oder M7-R6000 für die Etikettendrucker M710/BMP71.
Zertifizierungen: UL-anerkannt. CSA-akzeptiert. Halogenfrei (DIN VDE 0472/Part 815). Zulassung nur für weiße Materialien.
Verpackung:
Order Now