Repositionierbare Mehrzweck-Vinylgewebeetiketten B-498 CleanLift® für M610, M611 und BMP61
Lieferant: Brady
174143 174146 174150 174075 173913
BRDY174143EA 125 CHF
BRDY174143 BRDY174146 BRDY174150 BRDY174075 BRDY173913
Repositionierbare Mehrzweck-Vinylgewebeetiketten B-498 CleanLift® für M610, M611 und BMP61
Etiketten
Permanent oder repositionierbar, nach dem Aufbringen bleibt das Vinyltuch der B-498 CleanLift®-Serie an Ort und Stelle, bis ein Wechsel vorgesehen ist.
  • Klebstoff und Gewebeträger bieten hervorragende Haltekraft, ermöglichen aber dennoch sauberes Entfernen und Neupositionieren
  • Haftet auf jeder sauberen, trockenen Oberfläche
  • Speziell formulierte Deckschicht für hervorragende Druckqualität
  • Halbglänzende Oberfläche für ein klares, sauberes Aussehen
Ideal für die Bestandsverfolgung, Barcodeetikettierung, Leiterplattenkennzeichnung, Bauteil- und Gerätekennzeichnung, Daten- und Telekommunikationskennzeichnung, elektrische Kennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung sowie Leitung- und Kabelkennzeichnung.
Brady Authentic-Materialien arbeiten problemlos mit Brady-Druckern zusammen und sorgen so für eine verbesserte Drucker- und Materialkommunikation, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine bessere Leistung und Zuverlässigkeit. Zum Bedrucken dieses Materials ist ein Farbband erforderlich. Verwenden Sie Teilenummer M61-R6210.
Zertifizierungen: UL-anerkannt.
Verpackung:
Order Now