Repositionierbare Mehrzweck-Etiketten aus Vinylgewebe B-498 CleanLift® für M610, M611, BMP61, M710 und BMP71
Lieferant: Brady
173476 174434 174454 174416 174470
BRDY173476EA 801 CHF
BRDY173476 BRDY174434 BRDY174454 BRDY174416 BRDY174470
Repositionierbare Mehrzweck-Etiketten aus Vinylgewebe B-498 CleanLift® für M610, M611, BMP61, M710 und BMP71
Etiketten
Permanent oder repositionierbar, nach dem Aufbringen bleibt das Vinyltuch der B-498 CleanLift®-Serie an Ort und Stelle, bis ein Wechsel vorgesehen ist.
  • Klebstoff und Gewebeträger bieten hervorragende Haltekraft, ermöglichen aber dennoch sauberes Entfernen und Neupositionieren
  • Haftet auf jeder sauberen, trockenen Oberfläche
  • Speziell formulierte Deckschicht für hervorragende Druckqualität
  • Halbglänzende Oberfläche für ein klares, sauberes Aussehen
Ideal für die Bestandsverfolgung, Barcodeetikettierung, Leiterplattenkennzeichnung, Bauteil- und Gerätekennzeichnung, Daten- und Telekommunikationskennzeichnung, elektrische Kennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung sowie Leitung- und Kabelkennzeichnung.
Brady Authentic-Materialien arbeiten problemlos mit Brady-Druckern zusammen und sorgen so für eine verbesserte Drucker- und Materialkommunikation, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine bessere Leistung und Zuverlässigkeit. Zum Bedrucken dieses Materials ist ein Farbband erforderlich. Verwenden Sie die Teilenummer M61-R6210 für die Etikettendrucker M610/BMP61/BradyPrinter M611/M611 oder M7-R6200 für die Etikettendrucker M710/BMP71.
Zertifizierungen: UL-anerkannt.
Verpackung:
Order Now