B-595 Vinylbänder haften auf schwierigen Gegenständen mit niedriger Oberflächenenergie, einschließlich PVC-Rohren, blasgeformten Gerätegehäusen, ABS-Kunststoffen, pulverbeschichteten Oberflächen und Geräten aus recyceltem Kunststoff. Das Material B-595 eignet sich auch hervorragend zum Aufkleben auf stark strukturierten Oberflächen wie gestrichenen Wänden aus Schlackensteinen, bearbeitetem unebenem Holz, strukturierten Kunststoffen, rauen oder papierummantelten Rohren.
- Der permanente Acrylkleber sorgt für eine gute Haftung der Etiketten auch bei rauen Klimabedingungen und ist beständig gegen Chemikalien, Öle und Reinigungsmittel
- Vinylband eignet sich ideal für den Innen- und Außenbereich
- Haftet auf glatten, rauen oder pulverbeschichteten Oberflächen sowie auf unregelmäßigen Oberflächen oder Oberflächen mit geringer Oberflächenenergie
- Druck auf weißem Vinylhintergrund mit glänzender Oberfläche, die beständig gegen Chemikalien, Fette, Öle und Reinigungsmittel ist
- Durchschnittliche Haltbarkeit im Außenbereich 8–10 Jahre bei Temperaturen von −40 bis 82 °C (−40 bis +180 °F)
- Glanzoberfläche
Ideal zur Kennzeichnung von Komponenten und Geräten, zur elektrischen Kennzeichnung, zur Anlagenkennzeichnung, zur Bodenkennzeichnung, zur Laborkennzeichnung, zur Lean- und 5S-Kennzeichnung, zur Rohr- und Ventilkennzeichnung und zur Lagerkennzeichnung.
Zum Bedrucken dieses Materials ist ein Farbband erforderlich. Verwenden Sie Teilenummer M7-R10000.
Zertifizierungen: BS 5609:1986 Abschnitt 2 und Abschnitt 3.
Verpackung: 1 Rolle pro Box.