Polyester-Autoklav- und Kryoetiketten für M710
Lieferant: Brady
311984 311981 311990 311991 311982 311978
BRDY311984EA 108 CHF
BRDY311984 BRDY311981 BRDY311990 BRDY311991 BRDY311982 BRDY311978
Polyester-Autoklav- und Kryoetiketten für M710
Etiketten
FreezerBondz™ ist ein flaches Etikett für gefrorene Oberflächen oder Oberflächen mit Raumtemperatur, die anschließend in flüssigem Stickstoff (-196 °C) gelagert werden.
  • Kann auf gefrorenen Oberflächen, einschließlich Glas und Polypropylen, das in flüssigem Stickstoff gelagert wurde, angebracht werden
  • Gute Wisch- und Lösungsmittelbeständigkeit des Drucks
  • Hoch-/Tieftemperaturbereich von -196 bis +100 °C
  • Matte Oberfläche
Kennzeichnung von mattierten, gefrorenen oder Raumtemperaturfläschchen (mit Überlappung). Optisch genug, um gesetzlich geschützte Patienteninformationen gemäß HIPAA-Anforderungen abzudecken. Ideal für allgemeine Kennzeichnungs- und Laborbeschriftungsanwendungen.
Zertifizierungen:
Verpackung:
Order Now