Zerstörbare, manipulationssichere Vinyletiketten für M710, M610 und M611
Lieferant: Brady
312075 312074 173867 312101
BRDY312075EA 91.9 CHF
BRDY312075 BRDY312074 BRDY173867 BRDY312101
Zerstörbare, manipulationssichere Vinyletiketten für M710, M610 und M611
Etiketten
Etiketten für die tragbaren Thermotransferdrucker M610 und M611. Diese Teile können auch mit dem M710 Etikettendrucker bedruckt werden, sofern der Rollenadapter (M71-ADAPT) verwendet wird.
  • Hochleistungsfähiges, weißes, mattes Vinyl mit permanentem Klebstoff
  • Ideal für Anwendungen, die Manipulationssicherheit erfordern
  • Vorsicht beim Abziehen vom Trägermaterial, da das Material zerbrechlich ist
  • Betriebstemperatur von −40 bis 82 °C (−40 bis 180 °F)
Ideal für Sicherheitskennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung und Laborkennzeichnung.
Zum Bedrucken dieses Materials ist ein Farbband erforderlich. Verwenden Sie die Teilenummer M61-R6210 für den BMP®61 Etikettendrucker/BradyPrinter M611 mobilen Etikettendrucker oder M71-R6200 für den BMP®71 Etikettendrucker. Dieses Etikett ist nicht mehr mit Druckern der TLS-Serie kompatibel.
Zertifizierungen:
Verpackung:
Order Now