Polyesteretiketten mit äußerst hoher Klebekraft für die allgemeine Kennzeichnung für M610, M611, BMP61, M710 (mit Medienadapter) und BMP71 (mit Medienadapter)
Lieferant: Brady
174260 174269 174232
BRDY174260EA 143 CHF
BRDY174260 BRDY174269 BRDY174232
Polyesteretiketten mit äußerst hoher Klebekraft für die allgemeine Kennzeichnung für M610, M611, BMP61, M710 (mit Medienadapter) und BMP71 (mit Medienadapter)
Etiketten
B-459 Polyester von Brady® wurde für Anwendungen wie die Oberseite von Leiterplatten und Typenschildern mit hochwertigen Barcodes und Grafiken entwickelt.
  • Mattweißes Polyester mit einen permanenten Acrylkleber, ist im Thermotransferdruck bedruckbar
  • Hervorragende Beständigkeit gegen die meisten Chemikalien, Öle und Wasser
  • Betriebstemperatur von −40 bis 100 °C (−40 bis 212 °F)
Ideal für Bestandsverfolgung, Barcodeetikettierung, Leiterplattenetikettierung, Komponenten- und Telekommunikationsetikettierung, allgemeine Identifikation, Inventar und Inspektionsetikettierung.
Brady Authentic-Materialien arbeiten problemlos mit Brady-Druckern zusammen und sorgen so für eine verbesserte Drucker- und Materialkommunikation, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine bessere Leistung und Zuverlässigkeit. Zum Bedrucken dieses Materials ist ein Farbband erforderlich. Verwenden Sie die Teilenummer M61-R6010 für die Etikettendrucker M610/BMP61/BradyPrinter M611/M611 oder M7-R6000 für die Etikettendrucker M710/BMP71. Dieses Etikett ist nicht mehr mit Druckern der TLS-Serie kompatibel.
Zertifizierungen: UL-anerkannt.
Verpackung:
Order Now