Polyesteretiketten mit äußerst hoher Klebekraft für die allgemeine Kennzeichnung für M610, M611, BMP61, M710 (mit Medienadapter) und BMP71 (mit Medienadapter)
Lieferant: Brady
174263 174235 174297 174303 174284 173687 173881 173817 173719 173743 173684 173730 173828
BRDY174263EA 161 CHF
BRDY174263 BRDY174235 BRDY174297 BRDY174303 BRDY174284 BRDY173687 BRDY173881 BRDY173817 BRDY173719 BRDY173743 BRDY173684 BRDY173730 BRDY173828
Polyesteretiketten mit äußerst hoher Klebekraft für die allgemeine Kennzeichnung für M610, M611, BMP61, M710 (mit Medienadapter) und BMP71 (mit Medienadapter)
Etiketten
Ultra-aggressives Polyester (B-489A) mit permanentem Klebstoff eignet sich ideal für die Produktkennzeichnung und allgemeine Kennzeichnung in gewerblichen und industriellen Anwendungen.
  • Eignet sich optimal für glatte und stark strukturierte Oberflächen im Innenbereich, einschließlich Metall und Kunststoffen mit geringer Oberflächenenergie
  • Das mattweiße Material verfügt über einen permanenten Klebstoff auf Gummibasis und ist im Thermotransferdruck bedruckbar
  • Betriebstemperatur von −40 bis 120 °C (−40 bis 248 °F)
Ideal für die Bestandsverfolgung, Barcodeetikettierung, Leiterplattenkennzeichnung, Bauteil- und Gerätekennzeichnung, Daten- und Telekommunikationskennzeichnung, elektrische Kennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung sowie Inventar- und Prüfkennzeichnung.
Brady Authentic-Materialien arbeiten problemlos mit Brady-Druckern zusammen und sorgen so für eine verbesserte Drucker- und Materialkommunikation, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine bessere Leistung und Zuverlässigkeit. Zum Bedrucken dieses Materials ist ein Farbband erforderlich. Verwenden Sie die Teilenummer M61-R4310 für die Etikettendrucker M610/BMP61/BradyPrinter M611/M611 oder M7-R4300 für die Etikettendrucker M710/BMP71. Dieses Etikett ist nicht mehr mit Druckern der TLS-Serie kompatibel.
Zertifizierungen: UL-anerkannt. CSA-akzeptiert.
Verpackung:
Order Now