Matte Polyesteretiketten mit äußerst hoher Klebekraft für M610, M611, BMP61, M710 (mit Medienadapter) und BMP71 (mit Medienadapter)
Lieferant: Brady
174234 174262 174302 174213 174271 174223 174278 174296 173718 173842 173772
BRDY174234EA 106 CHF
BRDY174234 BRDY174262 BRDY174302 BRDY174213 BRDY174271 BRDY174223 BRDY174278 BRDY174296 BRDY173718 BRDY173842 BRDY173772
Matte Polyesteretiketten mit äußerst hoher Klebekraft für M610, M611, BMP61, M710 (mit Medienadapter) und BMP71 (mit Medienadapter)
Etiketten
Der extrem stark metallisierte Polyester (B-486) ​​eignet sich ideal für Typenschilder mit Barcodes, alphanumerischen Zeichen, grafischen Symbolen und Logos, die eine typenschildähnliche Qualität erfordern.
  • Mattes, hellgraues Material mit einem permanenten Klebstoff auf Gummibasis und ist im Thermotransferdruck bedruckbar
  • Für hohe Klebkraft auf strukturierten Metallen, pulverbeschichteten Oberflächen und energiearmen Kunststoffen
  • Betriebstemperatur von −40 bis 120 °C (−40 bis 248 °F)
Ideal für die Bestandsverfolgung, Bauteil- und Gerätekennzeichnung, allgemeine Identifikation, Inventar- und Prüfkennzeichnung.
Brady Authentic-Materialien arbeiten problemlos mit Brady-Druckern zusammen und sorgen so für eine verbesserte Drucker- und Materialkommunikation, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine bessere Leistung und Zuverlässigkeit. Zum Bedrucken dieses Materials ist ein Farbband erforderlich. Verwenden Sie die Teilenummer M61-R4310 für die Etikettendrucker M610/BMP61/BradyPrinter M611/M611 oder M7-R4300 für die Etikettendrucker M710/BMP71. Dieses Etikett ist nicht mehr mit Druckern der TLS-Serie kompatibel.
Zertifizierungen: UL-anerkannt. CSA-akzeptiert.
Verpackung:
Order Now