Repositionierbare Mehrzweck-Vinylgewebeetiketten B-498 CleanLift® für die Drucker M610, M611, BMP61, M710 (mit Medienadapter) und BMP71 (mit Medienadapter).
Lieferant: Brady
173851 174224 173860 174214 174237 174279 174195 174183 174264 174348 174272 174176 174217 173768 173789
BRDY173851EA 148 CHF
BRDY173851 BRDY174224 BRDY173860 BRDY174214 BRDY174237 BRDY174279 BRDY174195 BRDY174183 BRDY174264 BRDY174348 BRDY174272 BRDY174176 BRDY174217 BRDY173768 BRDY173789
Repositionierbare Mehrzweck-Vinylgewebeetiketten B-498 CleanLift® für die Drucker M610, M611, BMP61, M710 (mit Medienadapter) und BMP71 (mit Medienadapter).
Etiketten
Permanent oder repositionierbar, nach dem Aufbringen bleibt das Vinylgewebe der B-498 CleanLift®-Serie an Ort und Stelle, bis es gewechselt werden muss.
  • Klebstoff und Gewebeträger bieten hervorragende Haltekraft, ermöglichen aber dennoch sauberes Entfernen und Neupositionieren
  • Haftet auf jeder sauberen, trockenen Oberfläche
  • Speziell formulierte Deckschicht für hervorragende Druckqualität
  • Halbglänzende Oberfläche für ein klares, sauberes Aussehen
Ideal für Barcode-Etikettierung, Leiterplattenkennzeichnung, Bauteil- und Gerätekennzeichnung, Laborkennzeichnung sowie Leitungs- und Kabelkennzeichnung.
Brady Authentic-Materialien arbeiten problemlos mit Brady-Druckern zusammen und sorgen so für eine verbesserte Drucker- und Materialkommunikation, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine bessere Leistung und Zuverlässigkeit. Zum Bedrucken dieses Materials ist ein Farbband erforderlich. Verwenden Sie die Teilenummer M61-R6210 für die Etikettendrucker M610/BMP61/BradyPrinter M611/M611 oder M7-R6200 für die Etikettendrucker M710/BMP71. Dieses Etikett ist nicht mehr mit Druckern der TLS-Serie kompatibel.
Zertifizierungen: UL-anerkannt.
Verpackung:
Order Now