Stark haftende Mehrzweck-Polyesteretiketten B-422 für M610, M611, BMP61, M710 (mit Medienadapter), BMP71 (mit Medienadapter)
Lieferant: Brady
173961 174331 174327 174206 174266 174298 174196 174304 174227 174291 173967 174333 174239 174359 174255 173964 174329 174306 174344 173969 174219 173758 174316 173831
BRDY173961EA 176 CHF
BRDY173961 BRDY174331 BRDY174327 BRDY174206 BRDY174266 BRDY174298 BRDY174196 BRDY174304 BRDY174227 BRDY174291 BRDY173967 BRDY174333 BRDY174239 BRDY174359 BRDY174255 BRDY173964 BRDY174329 BRDY174306 BRDY174344 BRDY173969 BRDY174219 BRDY173758 BRDY174316 BRDY173831
Stark haftende Mehrzweck-Polyesteretiketten B-422 für M610, M611, BMP61, M710 (mit Medienadapter), BMP71 (mit Medienadapter)
Etiketten
Die glänzenden, permanenten Polyesteretiketten (B-422) für den Thermotransferdruck eignen sich ideal für alle gewerblichen und industriellen Anwendungen.
  • Der starke Klebstoff eignet sich gut für pulverbeschichtete und strukturierte, flache Oberflächen, einschließlich Kunststoffe mit geringer Oberflächenenergie
  • Beständig gegen zahlreiche Lösungsmittel
  • Betriebstemperatur von −40 bis 100 °C (−40 bis 212 °F)
  • Glanzoberfläche
Ideal für Barcodeetikettierung, Komponenten- und Geräteetikettierung, Daten- und Telekommunikationsetikettierung, elektrische Etikettierung, allgemeine Identifikation, Inventar und Inspektionsetikettierung- und Laboretikettierung.
Brady Authentic-Materialien arbeiten problemlos mit Brady-Druckern zusammen und sorgen so für eine verbesserte Drucker- und Materialkommunikation, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine bessere Leistung und Zuverlässigkeit. Zum Bedrucken dieses Materials ist ein Farbband erforderlich. Verwenden Sie die Teilenummer M61-R6010 für die Etikettendrucker M610/BMP61/BradyPrinter M611/M611 oder M7-R6000 für die Etikettendrucker M710/BMP71. Dieses Etikett ist nicht mehr mit Druckern der TLS-Serie kompatibel.
Zertifizierungen: UL-anerkannt. CSA-akzeptiert.
Verpackung:
Order Now