Mehrzweck-Polyesteretiketten mit starkem Klebstoff für M610, M611 und BMP61
Lieferant: Brady
174152 174164
BRDY174152EA 112 CHF
BRDY174152 BRDY174164
Mehrzweck-Polyesteretiketten mit starkem Klebstoff für M610, M611 und BMP61
Etiketten
Die glänzenden, permanenten Polyesteretiketten (B-422) für den Thermotransferdruck eignen sich ideal für alle gewerblichen und industriellen Anwendungen.
  • Der starke Klebstoff eignet sich gut für pulverbeschichtete und strukturierte, flache Oberflächen, einschließlich Kunststoffe mit geringer Oberflächenenergie
  • Beständig gegen zahlreiche Lösungsmittel
  • Glanzoberfläche
  • Betriebstemperatur −40 bis 100 °C (−40 bis 212 °F)
Ideal für die Bestandsverfolgung, Barcodeetikettierung, Leiterplattenkennzeichnung, Bauteil- und Gerätekennzeichnung, Daten- und Telekommunikationskennzeichnung, elektrische Kennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung sowie Inventar- und Prüfkennzeichnung.
Brady Authentic-Materialien arbeiten problemlos mit Brady-Druckern zusammen und sorgen so für eine verbesserte Drucker- und Materialkommunikation, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine bessere Leistung und Zuverlässigkeit. Zum Bedrucken dieses Materials ist ein Farbband erforderlich. Verwenden Sie Teilenummer M61-R6010.
Zertifizierungen: UL-anerkannt. CSA-akzeptiert.
Verpackung:
Order Now