Extra stark haftende Mehrzweck-Polyesteretiketten für M710 und BMP71
Lieferant: Brady
173416 173314 173407 173328 173294 173439 173359 174623 173388 173441 174639 173389 174577 174667 173387 173436 173437 173342 173435 173392 174624 173397 173380 173391 173390 173350 173440 174622 173324 173438 174625 173265 173393
BRDY173416EA 137 CHF
BRDY173416 BRDY173314 BRDY173407 BRDY173328 BRDY173294 BRDY173439 BRDY173359 BRDY174623 BRDY173388 BRDY173441 BRDY174639 BRDY173389 BRDY174577 BRDY174667 BRDY173387 BRDY173436 BRDY173437 BRDY173342 BRDY173435 BRDY173392 BRDY174624 BRDY173397 BRDY173380 BRDY173391 BRDY173390 BRDY173350 BRDY173440 BRDY174622 BRDY173324 BRDY173438 BRDY174625 BRDY173265 BRDY173393
Extra stark haftende Mehrzweck-Polyesteretiketten für M710 und BMP71
Etiketten
ToughBond® Ultra-Aggressive Polyester (B-483) eignet sich perfekt für die Produktkennzeichnung und allgemeine Kennzeichnung und kann auf pulverbeschichteten, glatten, strukturierten oder unregelmäßigen Oberflächen aufgebracht werden.
  • Glänzend weißes Polyester mit permanentem, gummibasiertem Klebstoff zum Thermotransferdrucken
  • Das Material zeichnet sich durch hohe Haftung auf strukturierten Metallen und Kunststoffen mit niedriger Oberflächenenergie aus
  • Betriebstemperatur von −40 bis +120 °C (−40 bis +248 °F)
Die Etiketten eignen sich ideal für die Barcodeetikettierung, die Kennzeichnung von Komponenten und Geräten, die Daten- und Telekommunikationskennzeichnung, die Kennzeichnung von Elektrogeräten, die allgemeine Kennzeichnung, die Inventar- und Prüfkennzeichnung sowie die Bodenmarkierung.
Brady Authentic-Materialien arbeiten problemlos mit Brady-Druckern zusammen und sorgen so für eine verbesserte Drucker- und Materialkommunikation, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine bessere Leistung und Zuverlässigkeit. Zum Bedrucken dieses Materials ist ein Farbband erforderlich. Verwenden Sie Teilenummer M7-R6000 oder M7-R4400-WT.
Zertifizierungen: UL-anerkannt. CSA-akzeptiert.
Verpackung:
Order Now