BradyGrip® Print-on-Hook-Etiketten mit VELCRO®-Haken für M710 und BMP71
Lieferant: Brady
173270 173238 173202 173299 173230
BRDY173270EA 183 CHF
BRDY173270 BRDY173238 BRDY173202 BRDY173299 BRDY173230
BradyGrip® Print-on-Hook-Etiketten mit VELCRO®-Haken für M710 und BMP71
Etiketten
Verwenden Sie zur Kennzeichnung von Drähten und Kabeln das BradyGrip® Print-on-Hook-Material. Dieses exklusive Print-and-Place-Material lässt sich einfach anbringen, neu positionieren und entfernen.
  • Mit bedruckbarer Vorderseite und griffiger Rückseite mit kleinen Haken
  • Befestigung am VELCRO® ONE-WRAP® Band zur einfachen Kennzeichnung von Leitungen und Kabeln
  • Beschädigt Leitungen und Kabel nicht wie Nylon-Kabelbinder
  • Maximieren Sie die Betriebszeit mit schnellerer, druckbarer Kennzeichnung auf Kabelbündeln
  • Matte Oberfläche
Ablösbar und neu positionierbar, ideal für die Kennzeichnung von Leitungen und Kabeln. Zum Bedrucken dieses Materials ist ein Farbband erforderlich. Verwenden Sie die Teilenummern M7-R6000 und M71-R6000.
VELCRO® ONE-WRAP® Produkt nicht im Kauf enthalten. VELCRO® und ONE-WRAP® sind eingetragene Marken der Velcro IP Holdings LLC. Verwendet mit Genehmigung.
Zertifizierungen:
Verpackung: Ein Band pro Karton.