BAM 7 ≥98%
Lieferant: Cayman Chemical
14566-1 14566-10 14566-25 14566-5
CAYM14566-1EA 65.5 CHF
CAYM14566-1 CAYM14566-10 CAYM14566-25 CAYM14566-5
BAM 7 ≥98%
BAM 7
Formel: C₂₁H₁₉N₅O₂S
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD01246556
CAS-Nummer: 331244-89-4