Messpipetten, Typ 2, Klasse AS
Lieferant: DWK Life Sciences
233480608 233481107 233481604 233482309 233482909 233483202 233483408 233483605
SCOT233480608EA 149 CHF
SCOT233480608 SCOT233481107 SCOT233481604 SCOT233482309 SCOT233482909 SCOT233483202 SCOT233483408 SCOT233483605
Messpipetten, Typ 2, Klasse AS
Pipetten Messpipetten
Aus Natronkalkglas, Chargenzertifikat im Lieferumfang.
  • Kalibriert für höchste Präzision (TD, Ex)
  • Typ 2: Ablauf, Nennvolumen oben (Nummerierung von unten nach oben)
  • Graduierungen und Beschriftungen in äußerst haltbarer blauer Druckschrift
  • Mit Wattbauschenden (Wattebausch im Lieferumfang enthalten)
Zertifizierungen: Gemäß ISO 835.