Messpipetten, Typ 1, Klasse AS
Lieferant: DWK Life Sciences
233460606 233461105 233461602 233462307 233462907 233463209 233463406 233463603
SCOT233460606EA 149 CHF
SCOT233460606 SCOT233461105 SCOT233461602 SCOT233462307 SCOT233462907 SCOT233463209 SCOT233463406 SCOT233463603
Messpipetten, Typ 1, Klasse AS
Pipetten Messpipetten
Aus Natronkalkglas, Konformitätsbescheinigung und Chargenzertifikat im Lieferumfang.
  • Kalibriert für höchste Präzision (TD, Ex)
  • Typ 1: Ablauf, Null oben (Nummerierung von oben nach unten)
  • Graduierungen und Beschriftungen in äußerst haltbarer blauer Druckschrift
  • Mit Wattbauschenden (Wattebausch im Lieferumfang enthalten)
Zertifizierungen: Gemäß ISO 835.