HAEMAFlex™ 12/16 Ausschwingrotoren
Lieferant: Thermo Scientific
75003862 75003882
HERA75003862EA 18300 CHF
HERA75003862 HERA75003882
HAEMAFlex™ 12/16 Ausschwingrotoren
Zentrifugen Rotoren
Für Blutverarbeitungsanforderungen mit hohem Durchsatz bietet der Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 12 Ausschwingrotor eine Kapazität von 12× 500 ml oder erweitern Sie Ihre Zentrifugenkapazität auf 16× 500 ml Blutbeutel mit dem Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 16 Rotor und derselben Becherauswahl.
  • Rotorkörper aus Edelstahl, Windschutz und Becher aus Aluminium, Flasche aus Polypropylen
Die Rotoren HAEMFlex 12 und 16 können mit Adaptern ausgestattet werden, um die gängigsten Blutentnahmeröhrchen, konischen Röhrchen und Platten mit ovalen Bechern zu drehen.
Diese Rotoren mit Windschutz sind mit der Thermo Scientific™ Eco-Spin™-Technologie ausgestattet, die Energieeinsparungen von bis zu 60% ermöglicht, basierend auf einer technischen Bewertung von Designs mit und ohne Windschutz desselben Rotorkörpers.
Kompatibel mit den Funktionen Thermo Scientific™ Auto-Lid™ und Auto-ID™, die ein sofortiges Öffnen des Rotordeckels, die Lagerung und Rotoridentifikation ermöglichen, um Zeit zu sparen und die Integrität Ihrer Proben zu schützen.
Rotorbecher mit Thermo Scientific™ Dura-Coat™ Nickelbeschichtung sind ebenfalls erhältlich und bieten Schutz vor Korrosion durch Feuchtigkeit, Chemikalien oder alkalische Lösungen, die sonst die strukturelle Integrität eines Rotorbechers aus Metall schwächen können.
Zertifizierungen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Order Now