pH-Sensor, Memosens CPS61E
Lieferant: Endress+Hauser
CPS61E-10N2/0 CPS61E-11T9/0 CPS61E-1061/0 CPS61E-10R4/0
662-2462EA 955 CHF
662-2462 662-2463 ENDRCPS61E-1061/0 ENDRCPS61E-10R4/0
pH-Sensor, Memosens CPS61E
Elektroden pH-Elektroden
Memosens 2.0 Glassensor für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie und für Bioreaktoren in der Biotech-Industrie.
  • Memosens 2.0 bietet eine erweiterte Speicherung von Kalibrier- und Prozessdaten, ermöglicht eine bessere Trenderkennung und schafft eine zukunftssichere Basis für vorausschauende Wartung und erweiterte IIoT-Dienste
  • Die außergewöhnliche Genauigkeit und Reproduzierbarkeit des Sensors helfen Ihnen, den pH-Wert im optimalen Bereich zu halten, um maximale Produkterträge zu erzielen
  • Eine spezielle Glasmembran und ein Referenzsystem machen den Sensor CIP/SIP- und autoklavierbeständig (bis zu 140°C/284°F) und bietet maximale Langzeitstabilität
  • Der Sensor sichert Ihre Produktqualität durch zertifizierte Biokompatibilität nach USP Klasse VI, FDA-Konformität der benetzten Teile, VO 1935/2004-Konformität, keine Zytotoxizität, Bioreaktivität oder Materialien auf Tierbasis
  • Maximale Prozesssicherheit durch die kontaktlose, induktive Signalübertragung
  • Reduzierte Betriebskosten durch minimierte Prozessausfallzeiten und verlängerte Sensorlebensdauer
Halten Sie den pH-Wert im optimalen Bereich und maximieren Sie Ihre Produktausbeute mit Memosens CPS61E. Sein robustes Design und seine Langzeitstabilität gewährleisten äußerst genaue und reproduzierbare Messwerte, selbst nach CIP/SIP oder Autoklavieren. CPS61E verfügt über die digitale Memosens 2.0-Technologie und bietet eine erweiterte Speicherung von Kalibrier- und Prozessdaten für eine vorausschauende Wartung. Der Sensor widersteht Feuchtigkeit und ermöglicht eine Vorkalibrierung im Labor. Dies verbessert die Prozessintegrität und erhöht die Prozessverfügbarkeit.
Memosens CPS61E misst den pH-Wert in: Biotech- und Pharmaindustrie; Bioreaktoren/Fermentern: Prozessüberwachung in der Enzymproduktion; Bioreaktoren/Fermentern: Überwachung des Kulturwachstums; Lebensmittel und Getränke; CIP/SIP-Anwendungen.
Ein Pharma-Konformitätszertifikat mit der angegebenen Sensorseriennummer ist verfügbar.