Ovale Anhänger für M710 und BMP71
Lieferant: Brady
174537 174415 174539 174414
BRDY174537EA 268 CHF
BRDY174537 BRDY174415 BRDY174539 BRDY174414
Ovale Anhänger für M710 und BMP71
Etiketten
Starre Polyethylen-Etiketten (B-145) sind bedruckbare, nicht klebende, reißfeste Etiketten für eine Vielzahl von Kennzeichnungsanwendungen.
  • Hergestellt aus einer 9,5 mil starken, kreuzlaminierten Polyethylenfolie mit einer thermotransferbedruckbaren Deckschicht
  • Geeignet für den Thermotransferdruck, wird die Folie gefaltet und mit einem Haftkleber doppellagig zusammengehalten
  • Betriebstemperatur von −40 bis +100 °C (−40 bis +212 °F)
  • Matte Oberfläche
Anwendungsgebiete beinhalten Bestandsverfolgung, Bauteil- und Gerätekennzeichnung, Daten- und Telekommunikationskennzeichnung, Anlagenidentifikation, allgemeine Kennzeichnung, Inventar- und Prüfkennzeichnung, Sicherheitskennzeichnung sowie Leitungs- und Kabelkennzeichnung.
Brady Authentic-Materialien arbeiten problemlos mit Brady-Druckern zusammen und sorgen so für eine verbesserte Drucker- und Materialkommunikation, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine bessere Leistung und Zuverlässigkeit. Zum Bedrucken dieses Materials ist ein Farbband erforderlich. Verwenden Sie Teilenummer M7-R6200.
Zertifizierungen: RoHS-konform.
Verpackung:
Order Now