PermaSleeve® Schrumpfetiketten für Drähte und Kabel für M610, M611, BMP61, M710 und BMP71
Lieferant: Brady
174480 174465 174446 174427 174485 174460 174490
BRDY174480EA 1920 CHF
BRDY174480 BRDY174465 BRDY174446 BRDY174427 BRDY174485 BRDY174460 BRDY174490
PermaSleeve® Schrumpfetiketten für Drähte und Kabel für M610, M611, BMP61, M710 und BMP71
Etiketten
PermaSleeve® PS-Schrumpfschläuche Polyolefin (B-342) Lösungen zur Kabelmarkierung, die Schnelligkeit, Benutzerfreundlichkeit und Beständigkeit kombinieren, um eine langlebige-, hochwertige Kennzeichnung zu schaffen.
  • Der 3:1-Schrumpfschlauch schmiegt sich eng an die Drähte an und bietet maximalen Isolationsschutz sowie dauerhafte Kennzeichnung
  • Farbbeständig und wischfest für ein hervorragendes Erscheinungsbild
  • Kältebeständig und flammhemmend mit einer Betriebstemperatur von –55 bis +135 °C (–67 bis +275 °F)
  • Matte Oberfläche
Anwendung in derMore Product Information