PermaSleeve® Halogenfreie Schrumpfetiketten mit geringer Rauchentwicklung für M710 und BMP71
Lieferant: Brady
174657 174646 174619 174636 174659 174621 174658 174569 174570 174620 174567 174548 174549 174586 174587 174451 174568 174430 174429 174635 174648 174638 174589 174483 174588 174637 174618 174506 174550 174551 174482 174649 174656 174452 174647 174467
BRDY174657EA 399 CHF
BRDY174657 BRDY174646 BRDY174619 BRDY174636 BRDY174659 BRDY174621 BRDY174658 BRDY174569 BRDY174570 BRDY174620 BRDY174567 BRDY174548 BRDY174549 BRDY174586 BRDY174587 BRDY174451 BRDY174568 BRDY174430 BRDY174429 BRDY174635 BRDY174648 BRDY174638 BRDY174589 BRDY174483 BRDY174588 BRDY174637 BRDY174618 BRDY174506 BRDY174550 BRDY174551 BRDY174482 BRDY174649 BRDY174656 BRDY174452 BRDY174647 BRDY174467
PermaSleeve® Halogenfreie Schrumpfetiketten mit geringer Rauchentwicklung für M710 und BMP71
Etiketten
Der Schrumpfschlauch B-7641 von Brady® ist ein raucharmes, halogenfreies Kennzeichnungsmaterial zur Leitungs- und Kabelkennzeichnung.
  • Hergestellt aus halogenfreiem, flexiblem, flammhemmendem, wärmeschrumpfbarem Polyolefinschlauch mit Brandschutzeigenschaften und minimaler Rauchentwicklung
  • Erfüllt die strengsten aktuellen Marktanforderungen zur Verbesserung der Brandschutzanforderungen
  • Schrumpfverhältnis 2:1
  • Matte Oberfläche
  • Verwendung mit Thermotransferdruckern und halogenfreiem Farbband der Brady R6000-Serie
Geeignet für Anwendungen, die raucharme, halogenfreie und flammhemmende Markierer erfordern. Zur Kennzeichnung in Telekommunikation und von elektrischen Leitungen und Kabeln.
Brady Authentic-Materialien arbeiten problemlos mit Brady-Druckern zusammen und sorgen so für eine verbesserte Drucker- und Materialkommunikation, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine bessere Leistung und Zuverlässigkeit. Zum Bedrucken dieses Materials ist ein Farbband erforderlich. Verwenden Sie Teilenummer M7-R6000.
Zertifizierungen: BS-6853 (1999) Fahrzeugkategorie 1A; EN-45545-2, Anforderung 24, Fahrzeugkategorie HL3. Halogenfrei.
Verpackung:
Order Now