Autoklavenbeutel mit Dampfindikator, Selbstverschliessend, Sehr Robustes SMS
Lieferant: Keystone Cleanroom Products
129-3829EA 2390 CHF
129-3829 129-3828 129-3839 129-3830 129-3840 129-3827 129-3838 129-3837 129-3826 129-3836 129-3825 129-3824 129-3835 129-3834 129-3823 129-3833 129-3822 129-3832 129-3821 129-3831
Autoklavenbeutel mit Dampfindikator, Selbstverschliessend, Sehr Robustes SMS
Beutel Sterilisationsbeutel
Selbstversiegelnde Sehr Robuste-SMS-Autoklavenbeutel von Keystone Cleanroom Products sind so konzipiert, dass sie die striktesten Anforderungen bei der Sterilisation kritischer pharmazeutischer Geräte und Komponenten erfüllen.
  • Praktisches, zeitsparendes Selbstklebeverschlusssystem
  • Deutliche Verbesserung gegenüber dem Schneiden und Verpacken mit Blättern und Klebeband
  • Überlegene Barriere verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten und Mikroben
  • Hergestellt und verpackt in einem zertifizierten ISO 6-Reinraum
  • Starkes, reiß- und reißfestes 88-gsm-SMS-Material
  • Unterverpackt in versiegelten, etikettierten Polybeuteln mit Chargennummer und Herstellungsdatum zur Rückverfolgbarkeit
Entwickelt für Dampfsterilisationszyklen bei höheren Temperaturen (135 °C)* außerdem kompatibel mit Ethylenoxid- und Wasserstoffperoxid-Sterilisation.
Zertifizierungen: Konformitätszertifikate sind in jeder Lieferung enthalten.