Reinraummasken mit Ohrschlaufen und Clips, Steril, Exa 230
Lieferant: Isofield
114-9593EA 519 CHF
114-9593
Reinraummasken mit Ohrschlaufen und Clips, Steril, Exa 230
Masken Reinraum-Masken
Die Isofield Exa ist die umfassendste anerkannte, sterile Gesichtsmaske auf dem Markt.
  • ISO-Klasse 4, GMP-Grad-A-kompatibel
  • Extra breit 230 mm
  • Ohrschlaufen mit Clip
  • Steril validiert
  • Geruchlose gamma-kompatible Materialien
  • Exzellente BFE und PFE
  • Flexibler Nasenstreifen aus Aluminium
Mit einer Breite von 230 mm und bequemen Ohrschlaufen ist die Exa außerdem mit einem praktischen Clip zur Anpassung an Ihre SOP ausgestattet und besteht aus gamma-kompatiblen Materialien, um eine geringe/keine Geruchsbildung bei der Verwendung zu gewährleisten. Diese einzeln verpackten Exa-Gesichtsmasken bieten eine hervorragende Bakterien- und Partikelfiltrationseffizienz und sind GMP-Grad-A kompatibel.
Verpackung: Jedes Teil ist in einen HDPE-Beutel versiegelt. 50 individuell versiegelte Beutel pro Innenbeutel, 12 Innenbeutel pro Karton (600 Stück).