Sterilisationshüllen, 2-lagig SMS, One-Step Heavy Duty
Lieferant: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
KCRP1-300-0808 KCRP1-300-0909 KCRP1-300-0912 KCRP1-300-1212 KCRP1-300-1515 KCRP1-300-1818 KCRP1-300-2020 KCRP1-300-2424 KCRP1-300-3030 KCRP1-300-3636 KCRP1-300-4040 KCRP1-300-4545 KCRP1-300-4548 KCRP1-300-4848 KCRP1-300-5454 KCRP1-300-5472 KCRP1-300-5490 KCRP1-300-6060 KCRP1-300-6080
KACCKCRP1-300-0808EA 502 CHF
KACCKCRP1-300-0808 KACCKCRP1-300-0909 KACCKCRP1-300-0912 KACCKCRP1-300-1212 KACCKCRP1-300-1515 KACCKCRP1-300-1818 KACCKCRP1-300-2020 KACCKCRP1-300-2424 KACCKCRP1-300-3030 KACCKCRP1-300-3636 KACCKCRP1-300-4040 KACCKCRP1-300-4545 KACCKCRP1-300-4548 KACCKCRP1-300-4848 KACCKCRP1-300-5454 KACCKCRP1-300-5472 KACCKCRP1-300-5490 KACCKCRP1-300-6060 KACCKCRP1-300-6080
Sterilisationshüllen, 2-lagig SMS, One-Step Heavy Duty
Sterilisationsvliese
One-Step Super Duty SMS 2-lagige Verpackungen bieten eine hervorragende Keimbarriere. Ideal für pharmazeutische Produktionsanwendungen.
  • Hergestellt und verpackt in einem ISO 8 zertifizierten Reinraum
  • 2-lagig
  • Sauber - keine Cellulose
  • Starkes, reißfestes 88 gsm SMS-Material
  • Eine große Auswahl an verfügbaren Größen bedeutet weniger Schneiden
  • Die hydrophobe Barriere ermöglicht Sterilisationsgase, verhindert jedoch das Eindringen von Flüssigkeiten und Keimen
  • Gramm-Gewicht: 50 (jede Lage)
Zur Verwendung in Dampf-, Ethylenoxid- und Wasserstoffperoxid-More Product Information