3,5-Difluor-4-hydroxyphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
PC412357-250MG PC412357-1G
APOSPC412357-250MGEA 0 CHF
APOSPC412357-250MG APOSPC412357-1G
3,5-Difluor-4-hydroxyphenylboronsäure
3,5-Difluor-4-hydroxyphenylboronsäure
Formel: C₆H₅BF₂O₃
MDL Number: MFCD17011981
CAS-Nummer: 1132666-81-9