N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine ≥98%
Lieferant: Spectrum Chemical
SPCMT2016-1KGEA 620 CHF
SPCMT2016-1KG
N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine ≥98%
N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylendiamin
Formel: C₁₄H₃₂N₂O₄
MW: 292,42 g/mol
Dichte: 1,013
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004534
CAS-Nummer: 102-60-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Approx. 98%