Adenine hydrochloride
Lieferant: Spectrum Chemical
A3192-1KGBL A3192-25KGBL
SPCMA3192-1KGBLEA 7400 CHF
SPCMA3192-1KGBL SPCMA3192-25KGBL
Adenine hydrochloride
Adenin Hydrochlorid
Formel: C₅H₅N₅·HCl
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150864
CAS-Nummer: 2922-28-3