BATIS ESD-Sicherheitsschuhe, Schnürsystem, Low, S1P
Lieferant: ELTEN
720811/36 720811/37 720811/38 720811/39 720811/40 720811/41 720811/42 720811/43 720811/44 720811/45 720811/46 720811/47 720811/48 720801/36 720801/37 720801/38 720801/39 720801/40 720801/41 720801/42 720801/43 720801/44 720801/45 720801/46 720801/47 720801/48
ELTN720811/36EA 128 CHF
ELTN720811/36 ELTN720811/37 ELTN720811/38 ELTN720811/39 ELTN720811/40 ELTN720811/41 ELTN720811/42 ELTN720811/43 ELTN720811/44 ELTN720811/45 ELTN720811/46 ELTN720811/47 ELTN720811/48 ELTN720801/36 ELTN720801/37 ELTN720801/38 ELTN720801/39 ELTN720801/40 ELTN720801/41 ELTN720801/42 ELTN720801/43 ELTN720801/44 ELTN720801/45 ELTN720801/46 ELTN720801/47 ELTN720801/48
BATIS ESD-Sicherheitsschuhe, Schnürsystem, Low, S1P
Schuhe und Stiefel
ESD-Sicherheitsschuhe, BATIS, in zwei Farbkombinationen erhältlich.
  • Textilmaterial
  • Textilfutter für natürliche Belüftung
  • Gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD
  • Gummi/TPU/EVA Sohle TRANSFOAMERS
  • Zehenkappe aus Verbundwerkstoff
Sicherheitsschuhe verfügen über eine nichtmetallische, durchtrittsichere Zwischensohle.
Zertifizierungen: EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, Form A
Bestellinformation:
Order Now