Protein-A-Agarose (Endotoxinfrei)
Lieferant: BioVision
ABCAAB286896-1EA 340.24 CHF
ABCAAB286896-1 ABCAAB286896-25
Protein-A-Agarose (Endotoxinfrei)
Elektrophorese-Gele Agarose und Acrylamid
Wiederverwendbare, endotoxinfreie Protein-A-konjugierte Agarose-Kügelchen mit einer Bindungskapazität von ≥15 mg/ml.
  • ANWENDUNGEN
  • Reinigung von monoklonalen und polyklonalen Antikörpern aus Kulturmedien, Serum, Aszitesflüssigkeit oder Hybridomüberständen
  • Isolierung von Antikörper/Antigen-Komplexen in Immunpräzipitationsexperimenten, da nur die Fc-Region an der Antikörperbindung beteiligt ist und die Fab-Region für die Antigenbindung zur Verfügung steht
Endotoxinfreie Protein-A-Agarose-Perlen werden durch kovalente Kopplung von rekombinantem Protein A an 6 % vernetzte Agarose-Perlen unter proprietären endotoxinfreien Bedingungen hergestellt. BioVision’s Protein A (Cat. No. 6500, Cat. Nr. 6500B) ist ein gentechnisch verändertes Protein, das fünf IgG-Bindungsregionen des nativen Protein A enthält. Die Zellwand-Bindungsregion, die Albumin-Bindungsregion und andere unspezifische Regionen wurden aus dem rekombinanten Protein A eliminiert, um die maximale spezifische IgG-Bindung sicherzustellen . Protein-A-Agarose-Kügelchen weisen eine hohe chemische und physikalische Stabilität sowie eine hohe Fließgeschwindigkeit, Hydrophilie und hohe Gelstärke auf. Es kann zur IgG-Reinigung und Immunpräzipitation verwendet werden. Protein A-Agarose-Perlen werden durch kovalente Kopplung von rekombinantem Protein A an 6 % vernetzte Agarose-Perlen hergestellt. Die Kopplungstechnik ist optimiert, um eine höhere Bindungskapazität für IgG und eine minimale Auswaschung von rekombinantem Protein A zu ermöglichen. Die IgG-Bindungskapazität von Protein A-Agarose beträgt ≥ 15 mg menschliches oder Kaninchen-IgG pro ml abgesetzter Perlen. Unsere endotoxinfreie Protein-A-Agarose zeigt auch die Fähigkeit, bestimmte Mengen an Endotoxin aus Serum- oder Aszitesproben zu reduzieren/entfernen.