THELON XXG GTX S3 HI CI ESD Sicherheitsstiefel, Schnürsystem, Mid
Lieferant: ELTEN
768611/39 768611/40 768611/41 768611/42 768611/43 768611/44 768611/45 768611/46 768611/47 768611/48
ELTN768611/39EA 195 CHF
ELTN768611/39 ELTN768611/40 ELTN768611/41 ELTN768611/42 ELTN768611/43 ELTN768611/44 ELTN768611/45 ELTN768611/46 ELTN768611/47 ELTN768611/48
THELON XXG GTX S3 HI CI ESD Sicherheitsstiefel, Schnürsystem, Mid
Schuhe und Stiefel
Sicherheitsschuh, THELON XXG GTX, in Braun.
  • Hydrophobiertes Nubukleder
  • GORE-TEX Performance Komfortschuhe
  • Durchgehende, gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Schwarz
  • Nicht-metallische durchtrittsichere Zwischensohle
  • Gummi/PU Sohle WELLMAXX GRIP
  • Zehenkappe aus Verbundwerkstoff
Geeignet für Innen- und Außenbereiche, wo mit Feuchtigkeit zu rechnen ist (S2), die Gefahr des Eindringens spitzer und scharfer Gegenstände besteht (S3), die Gefahr einer elektrostatischen Entladung besteht (ESDS/ESD). An Arbeitsplätzen auf harten Untergründen, die revolutionäre Infinergy®-Sohlenkern dämpft Stöße und sorgt einen Rückstosseffekt, wenn der Druckimpuls nachlässt, resultiert in mehr Energie in jedem Schritt.
Zertifizierungen: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form B.