CMO-Stereo-Zoom-Mikroskop, SM7
Lieferant: MOTIC
1100201800041 1100201800051
MOTI1100201800041EA 8660 CHF
MOTI1100201800041 MOTI1100201800051
CMO-Stereo-Zoom-Mikroskop, SM7
Mikroskope
Das SM7 ist ein modulares CMO-Stereomikroskop für den Einsatz in der Biomedizin und der industriellen Spitzenforschung. Zubehör und Komponenten können in Zukunft hinzugefügt werden, um die Leistungsfähigkeit zu erhöhen.
  • Verfügt über ein optisches System mit hoher Auflösung, echter Farbwiedergabe und geringer Verzerrung
  • Fortschrittliche ergonomische Designmerkmale wurden sorgfältig implementiert, um die effiziente Nutzung zu maximieren und die Ermüdung des Bedieners zu minimieren
  • Eine Vielzahl von Objektivlinsen und Okularen ermöglicht es dem Benutzer, das SM7 an seinen spezifischen Zweck oder seine Aufgabe anzupassen
Als etablierter Hersteller von Lichtmikroskopen und digitalen Dokumentationstools konzentriert sich Motic bei seiner Entwicklung auf die volle Zufriedenheit der Benutzer aus den Bereichen Biologie, Medizin und industrielle Qualitätskontrolle. In jedem Fall wird ein dreidimensionales, aufrechtes Bild für Inspektionszwecke oder Vorbereitungsarbeiten benötigt. Unsere Stereomikroskope sind eine ernsthafte Option, insbesondere wenn das Preis-Leistungs-Verhältnis berücksichtigt wird. Die SM7-Serie ist unser neues Highlight in Bezug auf Farbwiedergabe, Auflösung und räumliche Informationen.
Bestellinformation: Wenden Sie sich an Ihren Avantor-Vertreter, um mehr über diese und andere Motic-Lösungen zu erfahren. Für alle Motic-Produkte gilt eine einjährige elektrische und fünfjährige mechanische Garantie.