2,4-Dibromo-6-fluorobenzonitrile ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC57414-250MG PC57414-1G PC57414-5G
APOSPC57414-250MGEA 244 CHF
APOSPC57414-250MG APOSPC57414-1G APOSPC57414-5G
2,4-Dibromo-6-fluorobenzonitrile ≥95%
2,4-Dibromo-6-fluorobenzonitrile
Formel: C₇H₂Br₂FN
MDL Number: MFCD22377850
CAS-Nummer: 1393585-66-4
UN: 3439