2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
PC57797-250MG PC57797-1G PC57797-5G
APOSPC57797-250MGEA 219 CHF
APOSPC57797-250MG APOSPC57797-1G APOSPC57797-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide, technische Qualität
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide
Formel: C₉H₅Br₂F₃O₂
MW: 361.938 g/mol
CAS-Nummer: 2167152-82-9
UN: 3265