5-Bromo-2-(difluoromethyl)benzyl bromide ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC57771-250MG PC57771-1G
APOSPC57771-250MGEA 262 CHF
APOSPC57771-250MG APOSPC57771-1G
5-Bromo-2-(difluoromethyl)benzyl bromide ≥95%
5-Bromo-2-(difluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₈H₆Br₂F₂
MDL Number: MFCD18391076
CAS-Nummer: 1261760-28-4
UN: 3265