5-Bromo-2-(difluoromethyl)benzonitrile ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC57762-250MG PC57762-1G
APOSPC57762-250MGEA 314 CHF
APOSPC57762-250MG APOSPC57762-1G
5-Bromo-2-(difluoromethyl)benzonitrile ≥95%
5-Bromo-2-(difluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₄BrF₂N
MDL Number: MFCD18391066
CAS-Nummer: 1128269-99-7
UN: 3439