2-Bromo-1-(2-bromo-4-(trifluoromethoxy)phenyl)ethanone ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC99151-250MG PC99151-1G
APOSPC99151-250MGEA 244 CHF
APOSPC99151-250MG APOSPC99151-1G
2-Bromo-1-(2-bromo-4-(trifluoromethoxy)phenyl)ethanone ≥95%
2-Bromo-1-(2-bromo-4-(trifluoromethoxy)phenyl)ethanone
Formel: C₉H₅Br₂F₃O₂
CAS-Nummer: 2169339-89-1
UN: 3261