4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC56686-250MG
PC56686-1G
APOSPC56686-250MGEA
262
CHF
APOSPC56686-250MG
APOSPC56686-1G
4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥95%
4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel:
C₉H₄Br₂F₆ |
MDL Number:
MFCD28728007 CAS-Nummer: 1805513-09-0 UN: 3261 |