3-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenacyl bromide ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC500781-250MG
PC500781-1G
PC500781-5G
APOSPC500781-250MGEA
307
CHF
APOSPC500781-250MG
APOSPC500781-1G
APOSPC500781-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenacyl bromide ≥95%
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
Formel:
C₉H₅Br₂F₃O MW: 345,9386 g/mol |
MDL Number:
MFCD22491199 CAS-Nummer: 1383625-02-2 UN: 3261 |