2-Bromo-3-chloro-5-iodobenzyl bromide ≥94%
Lieferant: Apollo Scientific
OR61548-250MG OR61548-1G
APOSOR61548-250MGEA 227 CHF
APOSOR61548-250MG APOSOR61548-1G
2-Bromo-3-chloro-5-iodobenzyl bromide ≥94%
2-Bromo-3-chloro-5-iodobenzyl bromide
Formel: C₇H₄Br₂ClI
MW: 410.27212 g/mol
CAS-Nummer: 2092415-39-7
UN: 3261