3-Bromo-2-(bromomethyl)benzoic acid ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR61455-250MG
OR61455-1G
OR61455-5G
APOSOR61455-250MGEA
114
CHF
APOSOR61455-250MG
APOSOR61455-1G
APOSOR61455-5G
3-Bromo-2-(bromomethyl)benzoic acid ≥95%
3-Bromo-2-(bromomethyl)benzoic acid
Formel:
C₈H₆Br₂O₂ |
MDL Number:
MFCD11847530 CAS-Nummer: 1194354-14-7 UN: 3261 |