1-(4-Bromo-3,5-difluorophenyl)ethanone ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC57412-1G PC57412-5G PC57412-10G
APOSPC57412-1GEA 110 CHF
APOSPC57412-1G APOSPC57412-5G APOSPC57412-10G
1-(4-Bromo-3,5-difluorophenyl)ethanone ≥98%
1-(4-Bromo-3,5-difluorophenyl)ethanone
Formel: C₈H₅BrF₂O
MW: 235,02 g/mol
MDL Number: MFCD22381231
CAS-Nummer: 1528607-78-4