3,5-Dichloro-4-fluorobenzene-1,2-diamine ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC57809-250MG PC57809-1G
APOSPC57809-250MGEA 227 CHF
APOSPC57809-250MG APOSPC57809-1G
3,5-Dichloro-4-fluorobenzene-1,2-diamine ≥95%
3,5-Dichloro-4-fluorobenzene-1,2-diamine
Formel: C₆H₅Cl₂FN₂
MW: 195,0217 g/mol
MDL Number: MFCD29977177
CAS-Nummer: 1702399-91-4