3,5-Dichloro-4-fluoro-2-nitroaniline ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC57808-250MG
PC57808-1G
PC57808-5G
APOSPC57808-250MGEA
227
CHF
APOSPC57808-250MG
APOSPC57808-1G
APOSPC57808-5G
3,5-Dichloro-4-fluoro-2-nitroaniline ≥95%
3,5-Dichloro-4-fluoro-2-nitroaniline
Formel:
C₆H₃Cl₂FN₂O₂ MW: 225.00462 g/mol |
MDL Number:
MFCD30162392 CAS-Nummer: 1698952-59-8 |