5-Bromo-2-(difluoromethyl)benzaldehyde ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC57735-250MG
PC57735-1G
PC57735-5G
APOSPC57735-250MGEA
227
CHF
APOSPC57735-250MG
APOSPC57735-1G
APOSPC57735-5G
5-Bromo-2-(difluoromethyl)benzaldehyde ≥95%
5-Bromo-2-(difluoromethyl)benzaldehyde
Formel:
C₈H₅BrF₂O |
MDL Number:
MFCD28534225 CAS-Nummer: 1779823-24-3 |