Methyl 3-chloro-2,4,5-trifluorobenzoate ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC53605-1G
PC53605-5G
APOSPC53605-1GEA
262
CHF
APOSPC53605-1G
APOSPC53605-5G
Methyl 3-chloro-2,4,5-trifluorobenzoate ≥95%
Methyl 3-chloro-2,4,5-trifluorobenzoate
Formel:
C₈H₄ClF₃O₂ MW: 224,56436 g/mol |
MDL Number:
MFCD12911498 CAS-Nummer: 1214375-02-6 |