5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC53661-1G
PC53661-5G
APOSPC53661-1GEA
262
CHF
APOSPC53661-1G
APOSPC53661-5G
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid ≥95%
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formel:
C₉H₆BrF₃O₃ MW: 299.04134 g/mol |
MDL Number:
MFCD29920603 CAS-Nummer: 1956327-16-4 |